Merck
61305
Sigma-Aldrich
青霉素 来源于蜡样芽胞杆菌
lyophilized, powder, white, ~13 U/mg
别名:
β-内酰胺酶 I 来源于蜡样芽胞杆菌, β-内酰胺酶 II, 头孢菌素, 青霉素酰氨基-β-内酰胺水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
形狀
powder
品質
lyophilized
比活性
~13 U/mg
分子量
Mr ~30000
技術
activity assay: suitable
顏色
white
適合性
suitable for component for culture media
應用
diagnostic assay manufacturing
異物活動
β-lactamase II ≤2%
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
蜡样芽孢杆菌青霉素酶既是细胞外酶又是细胞结合酶。它具有单条多肽链,分子量为31 kDa。它在蛋白质序列中缺乏半胱氨酸。
應用
蜡样芽孢杆菌产青霉素酶,可用于制备安培检测青霉素水解的生物传感器
用于生产青霉素。
生化/生理作用
青霉素酶特异性催化青霉素的 β-内酰胺环的水解。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
單位定義
一个单元将在 pH7.0,25℃ 下,每分钟水解 1.0 μmole 指定的底物。以苄青霉素单位出售。该国际单位(使用苄青霉素作为底物)约等于 600 Levy 或 75 Pollock 单位。
其他說明
Used to destroy β-lactam antibiotics in body fluids or culture media. For the determination of penicillincitationcitation; In the coupled enzyme assay for isopenicillin N synthetasecitation; ELISA of estradiolcitation; Penicillinase optodescitation
用于破坏体液或培养基中的β-内酰胺类抗生素。用于青霉素的测定;在异青霉素N合成酶的酶偶联测定法;雌二醇的ELISA;青霉素酶optodes
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Properties of penicillinase from Bacillus cereus 569
Imsande J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 245(9), 2205-2212 (1970)
P K Pandey et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 190(3), 175-184 (1990-10-15)
An enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) for measuring oestradiol directly in plasma without extraction utilizing antibodies raised against oestradiol-3-(O-carboxymethyl) ether-bovine serum albumin conjugate, and oestradiol-6-(O-carboxymethyl) oxime linked to penicillinase (EC 3.5.2.6) as a marker was developed. Polyvinyl 96-well microtitre plates were
T. Scheper et al.
Analytica Chimica Acta, 163, 111-111 (1984)
Flow injection determination of penicillins using immobilized penicillinase in a single bead string reactor.
R Gnanasekaran et al.
Analytical chemistry, 57(6), 1005-1009 (1985-05-01)
W. Hobel et al.
Biosensors And Bioelectronics, 7, 549-549 (1992)