化驗
≥99% (titration)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
water: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)([O-])CCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO3S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI 密鑰
REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种非洗涤剂磺基甜菜碱。据报告可防止蛋白聚集并促进化学和热变性蛋白的复性。两性离子在很宽的pH值范围内。易通过透析清除。
非洗涤剂磺基甜菜碱类的成员。与CHAPS和其他两性离子不同,NDSB即使在1M浓度下也不会变性。NDSB已用于提高膜蛋白溶解效率,分离核蛋白,在低离子强度缓冲液中色谱纯化嗜盐蛋白以及结晶蛋白。它们在很宽的pH值范围内是两性离子的,并且在近紫外线范围内没有明显的吸收。据报告可防止蛋白聚集并促进化学和热变性蛋白的复性。NDSB可以通过透析轻松去除。
應用
- The non-detergent sulfobetaine-201 acts as a pharmacological chaperone to promote folding and crystallization of the type II TGF-ß receptor extracellular domain.: 本研究探索了 NDSB-201 在增强特定蛋白质结构域的折叠和结晶方面的作用,揭示了其作为蛋白质生物化学稳定剂的潜在价值(Kiessling et al., 2015)。
- Stabilizing additives added during cell lysis aid in the solubilization of recombinant proteins.: 研究证明,NDSB-201 等添加剂有助于细胞裂解过程中的蛋白质溶解,证明其在提高重组蛋白产量方面有效 (Van Voorhis et al., 2012)。
- Investigation of protein refolding using a fractional factorial screen: a study of reagent effects and interactions.: 讨论了NDSB-201 等试剂对蛋白质重折叠的影响,深入了解了这些添加剂如何相互作用并影响蛋白质结构的恢复 (Fox et al., 2005)。
- Preparation of functional recombinant protein from E. coli using a nondetergent sulfobetaine.: 重点介绍了 NDSB-201 在制备大肠杆菌来源功能性重组蛋白方面的实用价值,揭示了其在分子生物学和生物化学中的实际应用(Chen et al., 2000)。
警告
毒性:刺激性(B)
重構
在复溶后存放于室温。储备液可在室温最长稳定3个月。
其他說明
Goldberg, M.E., et al. 1996.Folding & Design 1, 21.
Vuillard, L., et al. 1995.Biochem.J. 305, 337.
Vuillard, L., et al. 1995.Biochem.J. 305, 337.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1