产品名称
MMP-9抑制剂I, MMP-9 Inhibitor I, CAS 1177749-58-4, is a cell-permeable, potent, and reversible MMP-9 Inhibitor (IC₅₀ = 5 nM). At high concentration inhibits MMP-1 (IC₅₀ = 1.05 µM) & MMP-13 (IC₅₀ = 113 nM).
品質等級
化驗
≥93% (HPLC)
形狀
solid
效力
5 nM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[S](=O)(N(Cc3ccccc3)c2c(cc(cc2C(=O)NO)CN(CC)CC)C)Oc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C27H33N3O5S/c1-5-29(6-2)18-22-16-20(3)26(25(17-22)27(31)28-32)30(19-21-10-8-7-9-11-21)36(33)35-24-14-12-23(34-4)13-15-24/h7-17,32H,5-6,18-19H2,1-4H3,(H,28,31)
InChI 密鑰
OIYCVCCJVZCTIX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
细胞可渗透,强效,选择性和可逆的MMP-9抑制剂(IC50 nM)。仅在高得多的浓度下抑制MMP-1(IC50 = 1.05 µM)和MMP-13(IC50 =113 nM)。
生化/生理作用
主要靶标
MMP-9
MMP-9
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Levin, J.I., et al. 2001.Bioorg.Med. Chem. Lett.11, 2189.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1