Key Documents
CC10
Sigma-Aldrich
GM6001 MMP抑制剂
The GM6001 MMP Inhibitor controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
别名:
GM6001 Inhibitor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質等級
100
300
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL in DMSO
2.5 mM in DMSO
NCBI登錄號
UniProt登錄號
一般說明
特异性:GM6001 MMP抑制剂,也称为Ilomastat或N-[(2R)-2-(羟酰胺羰基甲基)-4-甲基戊酰基]-L-色氨酸甲酰胺,是一种有效的胶原酶抑制剂。 分子量:388.47
报告的Ki值如下(参见Galardy Ref):·
人MMP-1(成纤维细胞胶原酶):0.4 nM·
人MMP-3(基质溶酶):27 nM·
人MMP-2(72 kDa明胶酶):0.5 nM·
人MMP-8(中性粒细胞胶原酶):0.1 nM·
人MMP-9(92 kDa明胶酶):0.2 nM
用于培养细胞的典型工作稀释液为10-25μM。GM6001将从超过100μM的水溶液中沉淀出来。应使用低盐缓冲液进行水性稀释,以防止GM6001从溶液中沉淀(推荐的稀释缓冲液:50 mM Tris pH7.5,150 mM NaCl和20 mM CaCl2.2H20)。建议在稀释后测定工作水溶液中GM6001的浓度,并在每次使用前确认。 其他申请信息:
体内
GM6001在动物的典型剂量为50-100 mg/kg体重。一般每天或隔日IP给药。 由于研究表明它在MS模型中具有疗效,因此认为它可以穿过血脑屏障。
如果由I.V.动物体内的半衰期约为一个小时,因此必须经常给药。因此,优选的方法是通过腹膜内递送药物作为在水或盐水中的混悬液。半衰期没有变化,但由于其在动物′系统中的溶解缓慢,因此给药频率不高。它必须每隔一天左右再递送一次。它也可以在盐水混悬液中皮下递送。 该药物会像肿块一样沉淀在组织内,但令人惊讶的是,它确实进入了动物系统才有效。
溶解度
在DMSO中可溶至至少400 mg/mL。然后可以将其在水中稀释,并且必须非常快速地混合以避免沉淀。
稳定性
GM6001在DMSO或水中的浓度为1 mM(首选0.1 mM)时,以每月1%的速度分解为4%。在37℃时,每天增加至1%。在-20时,它相当稳定,作为固体,建议非常稳定的
建议低盐缓冲液作为稀释剂,以减少沉淀。稀释的溶液切勿冷冻。
应通过280 nm处的吸光度定期测定储备溶液的浓度。
生化/生理作用
抑制剂种类:蛋白酶抑制剂
蛋白质靶标:间质胶原酶
外觀
以1 mg/mL(2.5 mM)的DMSO溶液提供。
儲存和穩定性
在-20°C下在DMSO中冷冻保存长达12个月。 一旦稀释到水溶液中,避免储存。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
閃點(°C)
87 °C - (refers to pure substance)
访问文档库
Ji Yoon Park et al.
Journal of biochemistry, 151(3), 291-298 (2011-12-16)
Screening of matrix metalloproteinase (MMP)-14 substrates in human plasma using a proteomics approach previously identified apolipoprotein A-IV (apoA-IV) as a novel substrate for MMP-14. Here, we show that among the tested MMPs, purified apoA-IV is most susceptible to cleavage by
Matthias P Lutolf et al.
Nature biotechnology, 21(5), 513-518 (2003-04-22)
We have engineered synthetic poly(ethylene glycol) (PEG)-based hydrogels as cell-ingrowth matrices for in situ bone regeneration. These networks contain a combination of pendant oligopeptide ligands for cell adhesion (RGDSP) and substrates for matrix metalloproteinase (MMP) as linkers between PEG chains.
Low molecular weight inhibitors in corneal ulceration.
R E Galardy et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 732, 315-323 (1994-09-06)