Key Documents
441201-M
Millipore
MACERASE果胶酶, 根瘤菌
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants. Note: 1 KU = 1000 units.
别名:
MACERASE果胶酶, 根瘤菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
形狀
solid
比活性
≥3000 units/g dry wt.
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
pale amber
溶解度
water: 1 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
可用于从高等植物中分离完整的细胞和原生质体。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位是在 40°C,pH 5.0下,测量马铃薯块茎圆盘上的浸渍活性,由重量损失确定。
其他說明
Shi, H., et al. 2003.Plant Cell15, 19.
Gomez-Maldonado, J., et al. 2001.Plant Mol.Biol. Reporter 19, 361.
Takebe, I. 1968.Plant Cell Physiol.9, 115.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3