主要文件
4330
Millipore
L-亮氨酸
≥98.5% (by Assay)
别名:
L-亮氨酸, Leu
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.25
产品名称
L-亮氨酸, An essential branched chain amino acid.
品質等級
描述
RTECS - OH2850000
Merck USA index - 14, 5451
化驗
≥98.5% (by Assay)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种必需的支链氨基酸
一种必需的支链氨基酸。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1