主要文件
431525
Sigma-Aldrich
L-亮氨酸脱氢酶,蜡样芽胞杆菌
别名:
L-亮氨酸脱氢酶,蜡样芽胞杆菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
生物源
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
品質等級
形狀
liquid
比活性
≥10 units/mg protein
≥50 units/mL
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
蜡状芽孢杆菌的天然L-亮氨酸脱氢酶。纯化酶催化从L-亮氨酸到α-酮异己酸的NAD依赖性转化。适用于L-叔亮氨酸氨基酸的生产。L-亮氨酸底物的最佳pH值为10.5-10.8,α-酮异己酸底物的最佳pH值为9.4。最佳温度为65°C。
最佳pH值为10.5-10.8(L-亮氨酸底物)和9.4(α-酮异己酸底物),最佳温度为65°C。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在30°C,pH值10.7的条件下,每分钟在NAD+存在下将1.0 µmol L-亮氨酸转化为α-酮异己酸的酶量。
外觀
在100 mM NaCl,10 mM磷酸钾缓冲液,50%甘油,pH值7.5中。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他說明
Kärst, U., et al. 1986.FEMS Microbiol.Lett.37, 335.
Schütte, H., et al. 1985.Appl. Microbiol.Biotechnol.22, 306.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2