主要文件
407320
Sigma-Aldrich
γ-干扰素,小鼠,重组, 大肠埃希菌
别名:
干扰素γ前体, IFN-γ, rmIFN-γ
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
化驗
≥95% (RP-HPLC, FPLC, and SDS-PAGE)
品質等級
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
重组小鼠γ-干扰素(γ-IFN),在大肠埃希菌中表达为含有134个氨基酸的单个非糖基化多肽。通过色谱法纯化。IFN-γ是由活化的T细胞和自然杀伤细胞产生的II型细胞因子。 在免疫调节中起重要作用,并与通常不表达它们的细胞中II类组织相容性分子表达的诱导有关,从而导致自身免疫性疾病。
重组小鼠γ-干扰素(γ-IFN),在大肠埃希菌中表达为含有134个氨基酸的单个非糖基化多肽。通过色谱法纯化。IFN-γ是由活化的T细胞和自然杀伤细胞产生的II型细胞因子。在免疫调节中起重要作用,并与通常不表达它们的细胞中II类组织相容性分子表达的诱导有关,从而导致自身免疫性疾病。
生化/生理作用
使用细胞病变效应抑制试验,以批次特异性报告为IU/mg。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
从50X PBS(pH 7.2)中冻干。
重構
复溶后,冷藏(4°C)用于短期储存或等分和冷冻(-20°C)用于长期储存。储备溶液在4°C下可稳定保存2-7天,在-20°C下可稳定保存4个月。避免溶液反复冻融。
用含有0.1%HSA或BSA的无菌水复溶至≥100 µg/ml。仅在使用前再用水相缓冲液进行稀释。
其他說明
Alvarado, J., et al. 2005.Immunol. Lett.99, 109.
Di Rosa, M., et al. 2005.Clin. Chem. Lab. Med.43, 499.
Malaguarnera, L., et al. 2005.J. Clin. Lab. Anal.19, 128.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2