40-012
Luminex 200™系统
The Luminex 200 system is a compact analyzer that performs up to 100 immunoassays simultaneously using a single drop of fluid, therefore requiring very small samples when compared with other testing technologies.
别名:
Luminex Multiplexing Platform, Luminex xmap Instrument, Millipore Multiplexing Instrument
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
分類程式碼代碼:
41116133
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
推荐产品
一般說明
Luminex 200系统是一种紧凑型分析仪,可以同时使用一滴液体进行多达100次免疫测定。该系统采用了xMAP®技术操作系统的3.1“Xcomponent”版本。Luminex 200系统与基于MILLIPLEX®地图磁珠的多分析物面板、MILLIPLEX®分析5.1软件和技术支持一起使用,为生物标志物的快速精确定量提供了广泛的中高端解决方案。
應用
Luminex 200系统适合多路复用。
特點和優勢
- 灵活运行磁性和非磁性磁珠分析
- 96孔板的每孔多达100种分析物,样本量仅为25 μL
- 易于使用
- 由于添加了条形码阅读器而可扩展
聯結
替代品:40-01
法律資訊
Luminex 200 is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。