主要文件
400010
Sigma-Aldrich
半胱天冬酶-1抑制剂I
The Caspase-1 Inhibitor I, also referenced under CAS 143313-51-3, controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
别名:
半胱天冬酶-1抑制剂I, IL-1β转化酶(ICE)抑制剂I,Ac-YVAD-CHO,L-709049
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H32N4O8
分子量:
492.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N([C@@H](CC(=O)O)C=O)[C@@H](C)C(=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc1ccc(cc1)O)C(C)C
InChI
1S/C23H32N4O8/c1-12(2)20(23(35)27-21(33)13(3)24-16(11-28)10-19(31)32)26-22(34)18(25-14(4)29)9-15-5-7-17(30)8-6-15/h5-8,11-13,16,18,20,24,30H,9-10H2,1-4H3,(H,25,29)(H,26,34)(H,31,32)(H,27,33,35)/t13-,16-,18-,20-/m0/s1
InChI 密鑰
KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N
一般說明
半胱天冬酶-1(对于人重组半胱天冬酶-1,Ki=200 pM)、半胱天冬酶-4和半胱天冬酶-5的有效,特异性和可逆抑制剂。强烈抑制L929-APO-1细胞中抗APO-1诱导的凋亡。
白介素-1β转化酶(ICE)是一种半胱氨酸蛋白酶,可将IL-1β前体裂解为成熟的IL-1β。ICE抑制剂I是一种有效的,特异性的和可逆的ICE(对于人类重组ICE,Ki=200 pM)抑制剂。强烈抑制L929-APO-1细胞中抗APO-1诱导的凋亡。
生化/生理作用
主要靶标
人重组半胱天冬酶-1
产物不与ATP竞争。
可逆性:是
细胞渗透性:否
靶标Ki:人重组半胱天冬酶-1为200 pM
警告
毒性:标准处理(A)
序列
Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Garcia-Calvo, M., et al. 1998.J. Biol. Chem. 273, 32608.
Hilbi, H., et al. 1998.J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998.Science 281, 1312.
Los, M., et al. 1995.Nature375, 81.
Walker, N.P.C., et al. 1994.Cell78, 343.
Wilson, K.P., et al. 1994.Nature370, 270.
Thornberry, N.A., et al. 1992.Nature356, 768.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3