Key Documents
3810CBC
Millipore
L-组氨酸
free base
别名:
(S)-2-氨基-3-(4-咪唑基)丙酸, NSC 137773
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9N3O2
CAS号:
分子量:
155.15
Beilstein:
84088
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.26
品質等級
mp
282 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
组胺的前体,经组氨酸脱羧酶作用可生成组胺。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1