主要文件
344826
Sigma-Aldrich
α1,6-岩藻糖苷酶,脑膜炎败血性金黄杆菌,重组,大肠埃希菌
This enzyme from Chryseobacterium (formerly Flavobacterium) meningosepticum catalyzes the hydrolysis of branched non-reducing terminal α1,6-linked fucose residues from the N-acetylglucosamine core of N-Linked oligosaccharides.
别名:
α1,6-岩藻糖苷酶,脑膜炎败血性金黄杆菌,重组,大肠埃希菌, α-L-岩藻糖苷岩藻水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
形狀
liquid
比活性
≥1.0 units/mL
≥1.5 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
do not freeze
異物活動
Proteases, none detected
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
大肠埃希菌中表达的重组脑膜炎金黄色杆菌 α1,6-岩藻糖苷酶。这种来自Chryseobacterium(以前称为Flavobacterium meningosepticum)的酶催化来自N-连接的寡糖的N-乙酰氨基葡萄糖核心的分支的非还原性末端α1,6-连接的岩藻糖残基的水解。寡糖的还原末端必须与报告分子共价键合,例如氨基萘二磺酸(ANDSA),氨基萘三磺酸盐(ANTS)和2-氨基蒽酸(2-AA)。一个例外是在不存在任何报道分子的情况下,末端无支链的α1,3-岩藻糖被裂解。不会从糖蛋白上裂解岩藻糖。
注意:1 mU = 1毫单位。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在37°C,pH 5.0下,每分钟将释放1 µmol来自4-甲基伞形酮-α-L-岩藻糖苷的甲基伞形酮的酶量。
外觀
在25 mM NaCl,20 mM Tris-HCl,pH 7.5中。
其他說明
Zheng, Q., et al. 2002.J. Biol. Chem.277, 39823.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2