主要文件
251406
Sigma-Aldrich
3-甲基吡唑-5-羧酸
AS057278
别名:
MPC
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2O2
CAS号:
分子量:
126.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.28
品質等級
mp
236-240 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(5(8)9)7-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
InChI 密鑰
WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3