Key Documents
204888
Sigma-Aldrich
补体C5,人
Complement C5, Human, CAS 80295-53-0. is a native glycoprotein composed of two non-identical subunits of M.W. 120 kDa (α) and 75 kDa (β) linked by disulfide bonds.
别名:
补体C5,人
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
雜質
IgG, IgA, IgM, albumin, ceruloplasmin or functionally C3, C6, C7, C8, or C9, trace
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
天然人C5补体成分。糖蛋白由两个二硫键连接的不同亚基组成,M.W.分别为120 kDa(α)和75 kDa(β)。存在于人血清中,浓度为70 µg/mL。通过经典途径或替代途径激活补体可导致靶表面上C5裂解酶(C5转化酶)的组装。两种C5转化酶均在肽键74处裂解C5α-链导致产生C5a(M.W.11,200)和C5b片段(M.W.185,000)。释放的C5a肽是三种补体衍生的过敏毒素之一。C5b片段与C6、C7、C8、C9结合形成裂解型C5b-9补体膜攻击复合物(MAC)。
天然人C5补体成分。糖蛋白由两个二硫键连接的不同亚基组成,M.W.分别为120,000(α)和75,000(β)。存在于人血清中,浓度为70 µg/mL。通过经典途径或替代途径激活补体可导致靶表面上C5裂解酶(C5转化酶)的组装。两种C5转化酶均在肽键74处裂解C5α-链导致产生C5a(M.W.11,200)和C5b片段(M.W.185,000)。释放的C5a肽是三种补体衍生的过敏毒素之一。C5b片段与C6、C7、C8和C9结合形成裂解型C5b-9补体膜攻击复合物(MAC)。
生化/生理作用
≥100,000 C₅H₅0单位/mg;≥正常人血清中C5活性的60%(以mg/mg计)
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在PBS,pH 7.2中。
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Janatova, J. 1988.Methods Enzymol.162, 579.
Wetsel, R.A., et al. 1980.J. Immunol. Methods 35, 319.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2