主要文件
203984
Sigma-Aldrich
2,3-丁烷二酮一肟
An inhibitor of skeletal and cardiac muscle contraction.
别名:
2,3-丁烷二酮一肟, BDM
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NO2
CAS号:
分子量:
101.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white to off-white
溶解度
methanol: 100 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(5-7)4(2)6/h7H,1-2H3/b5-3+
InChI 密鑰
FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
一般說明
骨骼肌和心肌收缩的抑制剂。一种“化学磷酸酶”,使被有机磷酸盐中毒的乙酰胆碱酯酶去磷酸化。以可逆和剂量依赖性方式抑制成年大鼠颈神经节中的Ca2+电流(IC50 = 18.3 nM)。还显示可诱导犬心脏肌浆网(SR)释放Ca2+
骨骼肌和心肌收缩的抑制剂。真核生物中肌球蛋白ATPase的一般可逆抑制剂。一种“化学磷酸酶,”使被有机磷酸盐中毒的乙酰胆碱酯酶去磷酸化。以可逆和剂量依赖性方式抑制成年大鼠颈神经节中的Ca2+电流(IC50 = 18.3 nM)。还显示可诱导犬心脏肌浆网(SR)释放Ca2+
生化/生理作用
主要靶标
以可逆和剂量依赖性方式成年大鼠颈神经节中的Ca2+电流
产物不与ATP竞争。
可逆性:是
细胞渗透性:否
靶标IC50:18.3 nM,以可逆和剂量依赖性方式抑制成年大鼠颈神经节中的Ca2+电流
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存3个月。
其他說明
Phillips, R.M., and Altschuld, R.A.1996.Biochem.Biophys.Res. Commun.229, 154.
Sellin, L.C., and McArdle, J.J.1994.Pharmacol.Toxicol.74, 305.
Zhu, Y., and Ikeda, S.R.1993.Neurosci.Lett.155, 24.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3