主要文件
20-265
Sigma-Aldrich
二硫苏糖醇,1M
别名:
1.4-二巯基2,3-丁二醇, Cleland′试剂, Sputolysin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
形狀
solution
品質等級
製造商/商標名
Upstate®
運輸包裝
dry ice
應用
二硫苏糖醇(1M )可用作十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)上样缓冲液中的还原剂。它还可作为唾液消毒的试剂。
生化/生理作用
二硫苏糖醇(DTT),也称克莱兰试剂,是一种含有两个巯基官能团的还原剂。在蛋白质化学研究中,它可作为巯基保护剂。在化学肽合成中,DTT 可用于还原各种底物(如谷胱甘肽、蛋白和其它大分子)中的二硫键。它也可用作痰液处理的粘液溶解剂。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
A Novel Dental Caries Model Replacing, Refining, and Reducing Animal Sacrifice
Wolfoviz-Zilberman A, et al.
Applied Sciences, 11(15), 7141-7141 (2021)