主要文件
20-155
Sigma-Aldrich
高盐免疫复合体洗涤缓冲剂
For use in the Chromatin Immunoprecipitation Assay Kits.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Upstate®
運輸包裝
wet ice
應用
用于染色质免疫沉淀测定试剂盒。
研究类别
全部
外觀
0.1% SDS,1% Triton X-100,2mM EDTA,20mM Tris-HCl,pH 8.1,500mM NaCl。
儲存和穩定性
在4°C下保存1年
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
J Jason Collier et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 293(1), E48-E56 (2007-03-08)
Increased glucose flux generates metabolic signals that control transcriptional programs through poorly understood mechanisms. Previously, we demonstrated a necessity in hepatocytes for c-Myc in the regulation of a prototypical glucose-responsive gene, L-type pyruvate kinase (L-PK) (Collier JJ, Doan TT, Daniels