主要文件
1.93206
Supelco
氯化钠
for analysis EMPARTA®
别名:
NaCl, 岩盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaCl
CAS号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPARTA®
mp
801 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93206.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93206.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93206.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1