主要文件
182755
Millipore
ASB-16
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
别名:
ASB-16
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H50N2O4S
CAS号:
分子量:
462.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161902
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥95% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
20% ethanol: 1 mg/mL
water: sparingly soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C24H50N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-24(27)25-20-17-21-26(2,3)22-18-23-31(28,29)30/h4-23H2,1-3H3,(H-,25,27,28,29,30)
InChI 密鑰
CLCSYZQBLQDRQU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
两性离子酰胺基磺基甜菜碱去污剂,具有比CHAPS更好的蛋白提取性能。
两性离子酰胺基磺基甜菜碱去污剂,可用于溶解通过2D电泳可视化的蛋白质。这种去污剂产生的增加的增溶作用使得能够鉴定以前未检测到的膜蛋白。
警告
毒性:刺激性(B)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存1年。
其他說明
Flatman, P. W., et al. 2005.J. Physiol.563, 421.
Herbert, B. 1999.Electrophoresis20, 660.
Chevallet, M., et al. 1998.Electrophoresis19, 1901.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3