主要文件
1.72577
SAFC
碳酸氢钠
for table water, FCC, E 500
别名:
碳酸氢钠, 小苏打
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaHCO3
CAS号:
分子量:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶號碼:
E500
酶委員會索引編號:
205-633-8
法律遵循
FCC
品質等級
形狀
powder
pH值
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
溶解度
96 g/L
密度
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharma/biopharma processes
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们提供一系列高质量的关键原材料,以及文档和专业知识,以帮助我们的客户满足严格的监管要求。我们的SAFC®高质量产品组合经受住了严格的质量控制程序。
應用
具有低溴化物水平的碳酸氢钠可用于再矿化脱盐海水以生产地下水。
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1