主要文件
1.70349
Supelco
钪ICP标准品
traceable to SRM from NIST Sc₂O₃ in HNO₃ 7% 1000 mg/l Sc Certipur®
别名:
钪ICP参考标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
suitable for EPA 200.8
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Sc in 7% HNO3
技術
ICP: suitable
密度
1.031 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
應用
钪ICP标准品是一种合适的校准标准品,用于通过电感耦合等离子体(ICP)技术进行元素分析。
分析報告
1000 mg/l 钪的7%硝酸溶液,由高纯度HNO3、Sc2O3和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2