主要文件
1.70347
Supelco
钌ICP标准品
RuCl₃ in HCl 7% 1000 mg/l Ru Certipur®
别名:
ICP钌校准标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Ru in 7% HCl
技術
ICP: suitable
密度
1.035 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
應用
钌 ICP 标准品可用作校准标准品,用作通过电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES) 定量硅-氧化铝载体催化剂中钌含量的校准标准品。
分析報告
1000 mg/L Ru的7%盐酸溶液,由高纯度RuCl3、HCl 和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Johannes Karges et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(4), 531-542 (2019-07-25)
There is a current surge of interest in the development of novel photosensitizers (PSs) for photodynamic therapy (PDT), as those currently approved are not completely ideal. Among the tested compounds, we have previously investigated the use of RuII polypyridyl complexes