主要文件
1.70338
Supelco
锇ICP标准品
(NH₄)₂OsCl₆ in HCl 7% 1000 mg/l Os Certipur®
别名:
ICP锇校准标准液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Os in 7% HCl
技術
ICP: suitable
密度
1.034 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
應用
锇ICP 标准品可用于以下应用:
  • 通过激光烧蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)研究等位锇和钌抗癌剂的空间分布)
  • 在压力容器中以硝酸消化后通过电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测定锇
  • 开发一种通过电感耦合-发射光谱法(ICP-OES)测定溶液中锇的等离子体诱导蒸汽发生方法
  • 通过尺寸排阻色谱和电感耦合等离子体质谱(SEC-ICP-MS)研究两种金属药物的血清结合特性
  • 通过光化学蒸汽发生-电感耦合等离子体质谱(PVG-ICP-MS)检测锇
  • 通过光氧化蒸汽发生(POVG)方法进行锇的电感耦合等离子体-发射光谱法(ICP-OES)测定
其他說明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Serum-binding properties of isosteric ruthenium and osmium anticancer agents elucidated by SEC-ICP-MS
Klose M, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 149(10), 1719-1726 (2018)
Bioimaging of isosteric osmium and ruthenium anticancer agents by LA-ICP-MS
Klose M, et al.
Metallomics : Integrated Biometal Science, 10(3), 388-396 (2018)