產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Ga in 2-3% HNO3
技術
ICP: suitable
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.014 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,并根据和ISO/IEC 17025进行表征。该 CRM 可追溯至 SI 单位 kg 且根据国家计量研究院 (NMI), 例如. NIST的原料测量。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
在 http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度、过期日期和有关痕量杂质的详细信息。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
在 http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度、过期日期和有关痕量杂质的详细信息。
應用
镓ICP标准品可被用作校准标准品,用于感应耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定酱油中的痕量元素。
分析報告
1000 mg/L Ga 溶于 2-3% 硝酸中,由高纯度 Ga(NO3)3, HNO3,和水制备
其他說明
有关我们用于ICP和ASS的 Certipur® 系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的 ICP & AAS 标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials