Key Documents
1.50959
Supelco
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART HPLC guard-cartridge
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 CN (5 µm) LiChroCART 4-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L10
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
包裝
10 pak of
標籤範圍
6.6% Carbon loading
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
0.4 cm × 4 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
Cyano (CN) bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC保护柱
LiChrospher® CN具有极性和疏水性,因此在正相应用中可以用作LiChrospher Si 60的极性较小的替代品,在反相应用中可以作为 LiChrospher RP-8的疏水性较小的替代品。将该吸附剂装入LiChroCART 4-4 HPLC保护柱中,与LiChroCART HPLC柱(装有LiChrospher CN(5µm或10µm))连接使用。连接是通过使用manu-CART NT柱支架(1.51486)完成
分析報告
选择性:通过测试
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany