主要文件
1.19788
Supelco
镁标准液
traceable to SRM from NIST Mg(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Mg Certipur®
别名:
ICP/AAS镁校准标准液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Mg in 0.5 M HNO3
技術
AAS: suitable
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.016 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和到期日。
應用
镁标准溶液可作为原子吸收光谱法测定药用植物样品中镁的校准标准。
分析報告
1000 mg/LMg溶于0.5 mol/L HNO3,由高纯度Mg(NO3)2、HNO3和水制备而成
其他說明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Mojtaba Abdollahi et al.
Archives of animal nutrition, 74(3), 189-205 (2019-12-19)
This study was conducted to assess the effect of feeding high-surface ZnO instead of common ZnO on the performance, rumen fermentation, blood minerals, leukocytes and antioxidant capacity of pre- and post-weaning calves. Thirty male suckling Holstein calves were allotted to