agency
suitable for EPA 200.7
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Ca in nitric acid
技術
AAS: suitable
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.014 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和到期日。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和到期日。
應用
钙标准液可用于:
- 通过火焰原子吸收光谱法(FAAS)和EDTA络合滴定法测定牛奶样品中的金属
- 傅里叶变换红外(FT-NIR)光谱法分析葡萄浆和基酒中的钙
- 开发微波等离子体-原子发射光谱法(MIP-AES)测定面包样品中的钙、镁、钾、铁、铜、锌、锰和磷
- 验证替代方法检测生物体液中的钙和镁
- 液相阴极辉光放电-原子发射光谱法(LCGD-AES)测定葡萄糖酸口服液和血样中的钙和锌
- 开发和验证基于电感耦合等离子体-原子发射光谱法(ICP-AES)的方法测定醋中的微量元素
其他說明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Predicting calcium in grape must and base wine by FT-NIR spectroscopy
Food Chemistry, 276, 71-76 (2019)
Development and Validation of an Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) Method for Trace Element Determination in Vinegar
Analytical Letters, 54(13), 2227-2238 (2021)
Archives of animal nutrition, 74(3), 189-205 (2019-12-19)
This study was conducted to assess the effect of feeding high-surface ZnO instead of common ZnO on the performance, rumen fermentation, blood minerals, leukocytes and antioxidant capacity of pre- and post-weaning calves. Thirty male suckling Holstein calves were allotted to