Key Documents
1.19754
Supelco
磷酸氢二钾三水化物
buffer substance for chromatography LiChropur
别名:
磷酸氢二钾三水化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HK2O4P · 3H2O
CAS号:
分子量:
228.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161703
酶委員會索引編號:
231-834-5
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
技術
HPLC: suitable
pH值
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
體積密度
800 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI 密鑰
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
相关类别
分析報告
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99.0 %
pH值(5 %;水):9.2-9.4
自吸收(254  nm;0.2  mol/l;1  cm;水): ≤ 0.01
自吸收(220  nm;0.2  mol/l;1  cm;水): ≤ 0.03
自吸收(215  nm;0.2  mol/l;1  cm;水): ≤ 0.11
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1