主要文件
1.05109
Supelco
磷酸氢二钾
anhydrous 99.99 Suprapur®
别名:
磷酸钾二元 二元, 磷酸氢二钾,磷酸二钾,磷酸氢钾, 磷酸二钾, 磷酸氢二钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2HPO4
CAS号:
分子量:
174.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-834-5
NACRES:
NB.21
等級
for inorganic trace analysis
品質等級
化驗
99.99%
形狀
solid
效力
8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解度
1600 g/L
密度
2.44 g/cm3 at 20 °C
體積密度
700‑1000 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • beta-lactoglobulin stabilized nanemulsions--Formulation and process factors affecting droplet size and nanoemulsion stability.:本文研究配方和过程参数对β-乳球蛋白稳定的纳米乳剂稳定性和大小的影响,制剂过程中可能涉及磷酸氢二钾(Ali et al., 2016)。
  • Correlation of characteristics of gel extrusion module (GEM) tablet formulation and drug dissolution rate.:本文研究片剂的凝胶挤出特性如何影响药物溶出率,适合研究溶出行为的化学家,可能涉及磷酸氢二钾的使用(Juang and Storey, 2003)。
  • High-performance liquid chromatographic determination of phenylureas by photochemically-induced fluorescence detection.:使用高效液相色谱法测定苯脲类物质,可能使用磷酸氢二钾作为流动相或样品制备的组分(Munoz de la Pena et al., 2002)。
  • Assay and purity analysis of diatrizoate sodium in drug product by LC.:开发一种泛影酸钠的检测和纯度分析方法,可能在色谱系统中使用磷酸氢二钾(Chellquist et al., 1997)。
分析報告
纯度(金属): ≥ 99.99%
含量(酸度): ≥ 99.5%
比吸光度(260  nm;10 %;2  cm;水): ≤ 0.010
氯化物(Cl): ≤ 5 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 30 ppm
As(砷): ≤ 0.1 ppm
Ba(钡): ≤ 5.00 ppm
Ca(钙): ≤ 0.50 ppm
Cd(镉): ≤ 0.005 ppm
Ce(铈): ≤ 0.010 ppm
Co(钴): ≤ 0.010 ppm
Cu(铜): ≤ 0.005 ppm
Eu(铕): ≤ 0.010 ppm
Fe(铁): ≤ 0.100 ppm
Hg(汞): ≤ 0.05 ppm
La(镧): ≤ 0.010 ppm
Mg(镁): ≤ 0.50 ppm
Mn(锰): ≤ 0.010 ppm
Na(钠): ≤ 50 ppm
Ni(镍): ≤ 0.010 ppm
Pb(铅): ≤ 0.005 ppm
Sm(钐): ≤ 0.010 ppm
Sr(锶): ≤ 0.50 ppm
Tl(铊): ≤ 0.01 ppm
Y(钇): ≤ 0.010 ppm
Yb(镱): ≤ 0.010 ppm
Zn(锌): ≤ 0.010 ppm
法律資訊
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1