主要文件
118500
Sigma-Aldrich
KU-55933
别名:
2-(4-吗啉基)-6-(1-噻蒽基)-4H-吡喃-4-酮, 2-(吗啉-4-基)-6-(噻蒽-1-基)-4H-吡喃-4-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H17NO3S2
分子量:
395.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.28
品質等級
SMILES 字串
O=C1C=C(OC(=C1)c2cccc3Sc4ccccc4Sc23)N5CCOCC5
InChI
1S/C21H17NO3S2/c23-14-12-16(25-20(13-14)22-8-10-24-11-9-22)15-4-3-7-19-21(15)27-18-6-2-1-5-17(18)26-19/h1-7,12-13H,8-11H2
InChI 密鑰
XRKYMMUGXMWDAO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
KU-55933是一种非常有效的共济失调毛细血管扩张症(A-T)突变(ATM)激酶特异性抑制剂。
KU-55933是一种非常有效的共济失调毛细血管扩张症(A-T)突变(ATM)激酶特异性抑制剂(IC50 = 13 nM)。KU-22933处理可增强癌细胞对电离辐射和细胞毒性药物的敏感性。化合物KU-22933能够阻断ATM介导的p53、gH2AX、NBS1和SMC1的磷酸化。