主要文件
118415
Sigma-Aldrich
ADP-HPD,二水合物,铵盐
≥95% (HPLC), lyophilized solid, PARG inhibitor, Calbiochem®
别名:
ADP-HPD,二水合物,铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H23N6O12P2 · NH4 · 2H2O
分子量:
595.39
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
ADP-HPD,二水合物,铵盐, ADP-HPD, Dihydrate is an amino analog of ADP-ribose that acts as a highly potent, noncompetitive, and specific inhibitor of poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG; IC₅₀ = 120 nM).
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
white
溶解度
water: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
ADP-核糖的氨基类似物,可作为聚(ADP-核糖)糖水解酶(PARG;IC50=120 nM)的高效,非竞争性和特异性抑制剂。即使在1 mM浓度下,也不会影响聚(ADP-核糖)聚合酶(PARP)或NAD:精氨酸单(ADP-核糖基)-转移酶A的活性。还可作为在更高浓度(IC50 = 260 µM)下来自金环蛇毒液的NAD糖水解酶的抑制剂。注意:1组 = 5 x 60 µg.
注意:1组 = 5 x 60 µg
生化/生理作用
主要靶标
PARG
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
靶标IC50:120 nM抗聚(ADP-核糖)糖水解酶(PARG)
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并在-20°C下冷冻。储备溶液在-20°C下可稳定保存1周。
其他說明
Vispe, S., et al. 2000.Proc.Natl.Acad.Sci. USA97, 9886.
Slama, J.T., et al. 1995.J. Med. Chem.38, 389.
Slama, J.T., et al. 1995.J. Med. Chem.38, 4332.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1