文件
1.15965
Supelco
Amberlite IRN-150 Ion Exchange Resin
matrix mixed-bed, 15-50 mesh
别名:
synthetic calcium silicate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
离子交换剂 Amberlite IRN-150, matrix mixed-bed, suitable for ion chromatography
形狀
resin
品質等級
技術
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly acid H+ form and strongly basic OH_ form)
基質
PS-DVB
mixed-bed
粒徑
300-1180 μm
分離技術
mixed mode
儲存溫度
15-25°C
一般說明
(混合床离子交换剂,强酸H⁺型和强碱OH⁻型)
分析報告
性状:淡黄色至棕色球形颗粒
阴离子交换剂容量: ≥ 0.6 mol/l
阳离子交换剂容量: ≥ 0.7 mol/l
粒度(0.3 - 1.18 mm): ≥ 95 %
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3