产品名称
EXtrelut® NT 1, pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (0.1-1 ml sample size)
品質等級
技術
supported liquid extraction (SLE): suitable
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Extrelut® NT 通过使用化学惰性、宽孔、高纯度硅藻土固相,将液-液萃取简化为最有效的形式。根据样品量,可以使用三种类型的色谱柱:Extrelut NT1 最多可容纳 1 mL 样品,Extrelut NT3 最多可容纳 3 mL 样品,Extrelut NT20 最多可容纳 20 mL 样品。
用于从水溶液中提取亲脂化合物(0,1-1 ml样品)的预填料柱
應用
- 血浆中酮色林和酮色林醇的同时定量分析:研究利用反相高效液相色谱(RP-HPLC)和荧光检测,展示了EXtrelut® NT 1在血浆样品中酮色林及其代谢物酮色林醇的固相萃取和纯化方面的应用。该技术突出了该色谱柱处理复杂生物基质的能力,这对于药物研究领域的药代动力学研究和药物监测至关重要(Yassen et al., 2003)。
分析報告
外观:装有纯硅藻土的100玻璃柱
洗脱时间(出口套管 0.60/30mm): ≤ 8 min
洗脱时间(出口套管 0.70/30mm): ≤ 6 min
纯度测试(吸光度 280 nm): ≤ 0.040
纯度测试(吸光度 250 nm): ≤ 0.080
纯度测试(吸光度 230 nm): ≤ 0.130
纯度测试(GC):污染峰不存在至不显著
洗脱时间(出口套管 0.60/30mm): ≤ 8 min
洗脱时间(出口套管 0.70/30mm): ≤ 6 min
纯度测试(吸光度 280 nm): ≤ 0.040
纯度测试(吸光度 250 nm): ≤ 0.080
纯度测试(吸光度 230 nm): ≤ 0.130
纯度测试(GC):污染峰不存在至不显著
法律資訊
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
商品
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.