主要文件
1.11926
Millipore
酵母提取物
for biotechnology Fermtech®
别名:
酵母提取物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
酶委員會索引編號:
232-387-9
生物源
yeast
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
>200 °C
pH值
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解度
410 g/L
密度
0.5 g/cm3 at 20 °C
體積密度
490 kg/m3
應用
microbiology
儲存溫度
15-25°C
分析報告
外观:棕黄色细粉
验证:通过测试
总氮(N)(以干物质计算): ≥ 8.4%
氨基氮: ≥ 4.0%
PH值:5.5-6.0
干燥失重: ≤ 6.0%
灰(不含盐): ≤ 13.0 %
法律資訊
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany