主要文件
1.09964
Supelco
Nitric acid
0.1 M (0.1 N), for 1000 ml, Titrisol®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HNO3
CAS号:
分子量:
63.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
NACRES:
NA.21
产品名称
硝酸 溶液, for 1000 ml, c(HNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
0.1 M
技術
titration: suitable
pH值
<1 (20 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1