主要文件
1.09925
Supelco
1/60mol 溴酸钾浓缩液
c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352302
product name
1/60mol 溴酸钾浓缩液, for 1000 ml, c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
pH值
5.6 (20 °C in H2O)
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame over circleHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Ox. Liq. 1
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3