主要文件
1.09494
Supelco
ICP多元素标准溶液IX
(9 elements in dilute nitric acid) 100 mg/l: As, Be, Cd, Cr(VI), Hg, Ni, Pb, Se, Tl Certipur®
别名:
多元素ICP/AAS 校准溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
reference material
品質等級
產品線
Certipur®
技術
ICP: suitable
pH值
0.3 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
密度
1.050 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
應用
  • ICP多元素校准标准液:虽然暂无专门的PubMed 参考文献,但 ICP 多元素标准溶液 IX 在痕量金属分析中至关重要,为 ICP-MS 提供了可靠的校准标准,确保了药品元素杂质测定的准确性。
  • 药品质量控制的痕量金属分析标准液:该溶液对于制药行业确保符合元素杂质监管要求至关重要,是质量控制实验室的关键组成部分。
  • 生化研究中的元素分析试剂:ICP 多元素标准液 IX 对生物化学和生物技术研究人员来说非常重要,有助于精确定量各种生物样品中的痕量元素,并支持研究其生理作用和影响。
分析報告
As(砷):100 mg/l
Be(铍):100 mg/l
Pb(铅):100 mg/l
Cd(镉):100 mg/l
Cr(铬):100 mg/l
Ni(镍):100 mg/l
Hg(汞):100 mg/l
Se(硒):100 mg/l
Tl(铊):100 mg/l
其他說明
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3