certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
品質
in 5% nitric acid
成份
Ca, 2000 mg/L
K, 200 mg/L
Mg, 400 mg/L
Na, 1000 mg/L
濃度
in 5% HNO3
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
multi-component solution
相关类别
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025和ISO 17034生产和认证。该 CRM 可追溯到 SI 单位千克,并根据 NMI 中的主要材料(例如 NIST)进行测量。
认证内容标签上给出了不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
认证内容标签上给出了不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
- 脑脊液的多元素分析:本研究利用ICP用多元素标准溶液3对脑脊液进行直接多元素分析,证明了其在医学诊断和生物分析中的有效性(Li et al., 2023)。
- 海水的镧分析:该方法采用ICP用多元素标准溶液3,增强了海水中镧系元素的分析,突显了其在海洋化学和环境监测中的重要性(Soto-Jiménez et al., 2022)。
- 颗粒物分析用标准制剂:该应用涉及使用ICP用多元素标准溶液3制备无灰纤维素纸标准品,用于测定空气细颗粒物中的多元素浓度,强调了其在空气质量监测和公共卫生中的应用(Qiao et al., 2021)。
準備報告
仅使用最高纯度的材料(例如 品质材料)制备该有证标准物质。
其他說明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的无机TraceCERT网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter