主要文件
1.09014
Supelco
Hoechst蜡C微粉
tabletting aid for X-ray fluorescence analysis
别名:
Hoechst蜡C微粉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H76N2O2
CAS号:
分子量:
593.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352402
酶委員會索引編號:
203-755-6
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
0.000023 Pa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
效力
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
144 °C
轉變溫度
flash point 270 °C (DIN 51758)
密度
1 g/cm3 at 20 °C
體積密度
210 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O=C(NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
InChI 密鑰
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Bi(铋): ≤ 10 µg/g
Co(钴): ≤ 5 µg/g
Cr(铬): ≤ 5 µg/g
Cu(铜): ≤ 5 µg/g
Fe(铁): ≤ 5 µg/g
Mn(锰): ≤ 5 µg/g
Ni(镍): ≤ 5 µg/g
Pb(铅): ≤ 10 µg/g
Sr(锶): ≤ 5 µg/g
Tl(铊): ≤ 10 µg/g
Zn(锌): ≤ 5 µg/g
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
518.0 °F - DIN 51758
閃點(°C)
270 °C - DIN 51758