主要文件
1.08208
Millipore
醋酸三乙铵缓冲溶液
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NA.05
蒸汽壓力
23 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
pH值
7.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C
密度
1 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
一般說明
用于纯化化学合成的寡核苷酸(1 mol/l),pH 7.0
分析報告
蒸发残留物≤ 0.01 %pH 值(1 mol/l)6.9 - 7.1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3