主要文件
1.07994
Millipore
GranuCult® BAT琼脂
pkg of 500 g, according to IFU 12, for Alicyclobacillus spp.
别名:
脂环酸芽孢杆菌选择性琼脂, 脂环酸芽胞杆菌琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
according to IFU 12
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® prime
儲存條件
protect from light (both UV and Sun light)
技術
microbiological culture: suitable
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
Alicyclobacillus spp. (spp.)
一般說明
GranuCult® BAT琼脂可促进脂环酸芽孢杆菌的生长。这些是需氧革兰氏阳性芽孢形成菌,在低pH值和高温下生长最佳。脂环酸芽孢杆菌属于有害微生物,尤其是会影响果汁的品质。
GranuCult® BAT琼脂含有葡萄糖作为碳和能量来源。酵母提取物是维生素的来源,尤其是维生素B族。磷酸二氢钾作为缓冲液发挥作用。较低的pH值和较高的培养温度可抑制污染菌群的生长。该培养基中含有多种微量无素,满足脂环酸芽孢杆菌琼脂的特殊需求。它是一种固化剂,但由于其pH值较低,因此其凝胶强度较弱。
應用
GranuCult® BAT琼脂适用于对果汁、其他饮料及其成分、环境样品(包括工艺水和食品生产和处理区中的其他材料)中的环酸芽孢杆菌进行计数、检测和鉴定。
分析報告
外观(澄清度):略微浑浊至浑浊
外观(颜色):淡黄色
pH值(25 °C):3.9-4.1
生长(酸热脂环酸芽孢杆菌 DSMZ 446):+
生长(酸热脂环酸芽孢杆菌 DSMZ 2498):+
生长(环庚型脂环杆菌 DSMZ 4006):+
生长(橙皮脂环杆菌 DSMZ 12766):+
生长(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM 00034)):-
生长(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):-
孵育:A.acidocaldarius 72 hrs;60°C需氧;其他菌株72 hrs;45 °C。
金黄色葡萄球菌和大肠埃希菌血琼脂参比品(孵育:24 hrs.;35 °C)。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
New IFU Method No.12 for detection and enumeration of Alicyclobacillus spp. in juice and juice-related products and their ingredients intended for human consumption