主要文件
1.07495
Supelco
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt
GR for analysis
别名:
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt, Ammonium-N,N-tetramethylenedithiocarbamate, N,N-Tetramethylenedithiocarbaminic acid ammoniumsalt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12N2S2
CAS号:
分子量:
164.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
225-834-4
品質等級
形狀
solid
pH值
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
146-151 °C
溶解度
190 g/L
體積密度
400 kg/m3
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
InChI 密鑰
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.10 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3