Merck
09935
Sigma-Aldrich
吡咯烷二硫代氨基甲酸铵
purum p.a., ≥98.0% (NT)
别名:
1-吡咯烷二硫代羧酸 铵盐, APDC, PDC, PDTC, 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H9NS2 · NH3
CAS号:
分子量:
164.29
Beilstein:
3730472
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
purum p.a.
品質等級
化驗
≥98.0% (NT)
形狀
(powder or powder with lumps)
mp
153-155 °C (lit.)
正離子痕跡
Bi: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤10 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES 字串
N.SC(=S)N1CCCC1
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
InChI 密鑰
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... RELA(5970)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
用于从酸性溶液中沉淀砷、铋、镉、钴、铜、铁、锰、镍、铅、锑、锡、钒和锌等。
其他說明
采用有机溶剂从水溶液中提取和预富集重金属的试剂,以便进行原子吸收光谱 (AAS) 分析。MIBK(甲基异丁基酮)为所选溶剂;提取物可直接注入火焰中
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate-modified activated carbon micro-column extraction for the determination of As (III) in water by graphite furnace atomic absorption spectrometry.
Jiang Y, et al.
Microchimica Acta, 161(1-2), 137-1421 (2008)
M.S. Cresser
Solvent Extraction in Flame Spectroscopic Analysis (1978)
J.D. Kinrade et al.
Analytical Chemistry, 46, 1894-1894 (1974)
Determination of arsenic (III), arsenic (V), antimony (III), antimony (V), selenium (IV) and selenium (VI) by extraction with ammonium pyrrolidinedithiocarbamate-methyl isobutyl ketone and electrothermal atomic absorption spectrometry.
Subramanian KS and Meranger JC.
Analytica Chimica Acta, 124(1), 131-142 (1981)
B. Welz
Atomabsorptionsspektrometrie (1983)