About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2O4W · 2H2O
CAS号:
分子量:
329.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
236-743-4
NACRES:
NA.21
推荐产品
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99% (thermogravimetric)
形狀
crystals
效力
1190 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
730 g/L
密度
3.23 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1600 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
Fe: ≤0.0005%
Mo: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤0.10%
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[W](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI 密鑰
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 钨酸钠二水合物(Na2WO4.2H2O):有机合成中的温高效氧化试剂: 本研究的亮点是钨酸钠二水合物作为温和高效的氧化剂在有机合成中的用途。研究讨论了它在各种氧化反应中的应用,展示了它在复杂有机分子合成中的多功能性和有效性 (Jordao et al., 2022).
- 二水合钨酸铜赝电容性行为的新发现: 本研究揭示了以钨酸钠制备的钨酸铜二水合物的赝电容特性。这些发现有助于我们开发具有高电容和稳定性的先进储能材料(Gao et al., 2022).
分析報告
含量测定(热重): ≥ 99 %
同一性(X 射线衍射):通过测试
游离碱(以 NaOH 计): ≤ 0.10 %
氯化物(Cl): ≤ 0.003 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01 %
总氮(N): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Mo(钼): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
同一性(X 射线衍射):通过测试
游离碱(以 NaOH 计): ≤ 0.10 %
氯化物(Cl): ≤ 0.003 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01 %
总氮(N): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Mo(钼): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2