主要文件
1.06352
Supelco
Sodium hydrogen sulfate monohydrate
for analysis EMSURE®
别名:
Sodium hydrogen sulfate monohydrate, sodium bisulfate monohydrate, sodium bisulphate monohydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HNaO4S · xH2O
CAS号:
分子量:
120.06 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-665-7
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (alkalimetric)
形狀
solid
效力
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
183 °C (decomposition)
溶解度
1080 g/L
體積密度
900‑970 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
正離子痕跡
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)(O)O.[O-H]
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1