主要文件
1.06018
Supelco
甲醇
≥99.8% (GC), HPLC grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
别名:
MeOH,羟基甲烷,甲醇, 木酒精
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OH
CAS号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-659-6
NACRES:
NA.03
bp:
64.7 °C (lit.)
产品名称
甲醇, for liquid chromatography LiChrosolv®
等級
HPLC grade
品質等級
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽壓力
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
描述
isocratic
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
效力
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.03% Water
蒸發殘留物
≤3.0 mg/L
顏色
APHA: ≤10
透射率
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
265 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
運動黏度
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
LiChrosolv® 溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量。它是可重现分离的理想选择。
應用
仅用于HPLC和 UHPLC-MS 应用。
可用于以下方法开发:
  • 贝那普利 - 美国药典方法贝那普利参考标准品
  • 倍他米松 - 美国药典方法倍他米松戊酸酯测定
  • 依贝沙坦- 美国药典方法依贝沙坦测定
  • 拉米夫定 - 美国药典方法拉米夫定参考标准品
  • 兰索拉唑 - 美国药典方法兰索拉唑参考标准品
  • 左氧氟沙星- 美国药典方法参考标准品 - 美国药典方法左氧氟沙星测定
  • 硝苯地平- 美国药典方法硝苯地平参考标准品 - 美国药典方法硝苯地平测定
  • 药典各论方法 - 用于管控药物分析的HPLC 和 UHPLC 方法
  • 匹格列酮 - 美国药典方法盐酸匹格列酮参考标准品 - 美国药典方法盐酸匹格列酮测定
特點和優勢
  • 通过适用性测试,规定用于UHPLC-MS 和UHPLC-UV:分析灵活性
  • 在正离子和负离子电喷雾离子化(ESI)和大气压化学电离-质谱(APCI-MS)中的规定质量,在所有重要MS模式(测试1)下实现分析物的最低检测限和置信度
    —ESI/APCI (+) < 2 ppb
    —ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • 最低杂质含量:无干扰基线(测试2)
  • 通过 0.2 μm过滤器进行微滤(测试3)以提供:
    —过滤器和HPLC系统的机械部件的长使用寿命
    ––减少柱堵塞的风险
  • 硼硅酸盐玻璃瓶包装最大程度减少金属离子污染
  • 最低水平的痕量金属杂质使金属离子含量最低
    —<5 ppb
  • UHPLC-MS 溶剂系列(PEG S/N 信噪比 < 50)中聚乙二醇(PEG)杂质含量最低
準備報告
产品已经过0.2 μm滤器过滤
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.8 %
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 3.0 mg/l
水: ≤ 0.03 %
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(225 nm): ≥ 50 %
透射率(240 nm): ≥ 80 %
透射率(从265起 nm开始): ≥ 98%
经0.2 µm过滤器过滤
蒸发系数:1.9
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
访问文档库
商品
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
A new HPTLC method to detect adulteration of essential oils is presented along with a range of newly added essential oil reference materials for authenticity analysis.
A new HPTLC method to detect adulteration of essential oils is presented along with a range of newly added essential oil reference materials for authenticity analysis.
查看所有结果
实验方案
Following GB method for Vitamin A and Vitamin E as it is written with a 250 x 4.6 mm Ascentis® Express C30 column gives baseline resolution between the critical pair (gamma-, and beta-tocopherol; peaks 3 and 4).
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Folic acid or folate is classified as a B vitamin (B9). Folic acid is synthetically produced, and used in fortified foods and supplements. Folate is converted by humans to dihydrofolate (dihydrofolic acid), tetrahydrofolate (tetrahydrofolic acid), and other derivatives, which have various biological activities.
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
查看所有结果