主要文件
1.04764
Supelco
Iodine indicator
别名:
Indicator for titration of I2 and I-
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352401
NACRES:
NB.21
分析報告
Solubility in water: passes test
Suitability as indicator (for visual iodine titration): passes test
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1