主要文件
1.03979
Millipore
肉膏
dry, granulated, suitable for microbiology
别名:
肉膏
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
酶委員會索引編號:
273-578-7
NACRES:
NA.74
生物源
animal
品質等級
agency
USP
形狀
medium granules
包裝
pkg of 2.5 kg
pkg of 500 g
儲存條件
(Store dry and tightly closed)
顏色
beige
pH值
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
溶解度
570 g/L
體積密度
250 kg/m3
應用
microbiology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
肉膏由不含脂肪和肌腱的选定动物组织制备。在提取前它由胰酶(来源于猪)的弱蛋白水解作用消化。在培养基中,肉膏的浓度通常为0.3 至1.0%。
應用
肉膏可用作微生物培养基中的营养底物。它特别适合于培养乳酸菌。
特點和優勢
我们的颗粒培养基:
  • 更安全- 显著减少毒性和过敏原物质吸入,过敏反应极少操作工具和环境污染更少
  • 准确- 即使在潮湿或温暖条件下也无需分离部件并且无夹具,确保获取具有更高性能准确性的一致产品
  • 快速 - 在水中快速均匀的溶解
  • 更简单- 由于流动性能更忧,更容易处理和称重 培养基不会粘附在烧杯或容器上。
  • 可靠 - 即使用少量培养基成分也能均匀分布,确保高重现性。
分析報告
外观:淡棕黄色颗粒
pH值(5%;水):6.0 - 7.5
总氮(N)(凯氏定氮法):11.5-12.5 %
硫酸灰分(800 °C): ≤ 18.0 %
干燥失重(105 °C): ≤ 6.0 %
氨基氮(以N计):3.5 - 4.5 %
亚硝酸盐(NO₂):通过测试
微生物检查的适用性:通过测试
鉴别(NIR):通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1