主要文件
1.03806
Supelco
Desiccant sachet 250 g
silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 15 x 20 cm
别名:
Dessicant bag, Moisture absorber bag
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123003
NACRES:
NB.51
品質等級
形狀
granular
損耗
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
容量
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
儲存溫度
no temp limit
分析報告
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4