主要文件
1.02529
Supelco
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
for analysis EMSURE® ACS
别名:
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3COO)2Co · 4 H2O
CAS号:
分子量:
249.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
200-755-8
等級
ACS reagent
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
99.0-101.0% (complexometric)
形狀
solid
雜質
≤0.01% Insoluble matter
pH值
7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
348 g/L
密度
1.70 g/cm3 at 20 °C
體積密度
850 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.02%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.Co.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (complexometric): 99.0 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 6.0 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
Photometric determination with Ammonium vanadate